Imprimer
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 1230 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24727590
Numéro CAS: 911817-90-8