Imprimer
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31700580
Numéro CAS: 2290421-25-7