Imprimer
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32769-1G PC32769-250MG
APOSPC32769-1GEA 719 EUR
APOSPC32769-1G APOSPC32769-250MG
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene
Formule: C₁₀H₆BrF₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29066216
Numéro CAS: 353272-53-4