Imprimer
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 1050 EUR
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30378942
Numéro CAS: 1187926-63-1