Imprimer
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): SelectFluor II
PC32764-1G PC32764-5G
APOSPC32764-1GEA 328 EUR
APOSPC32764-1G APOSPC32764-5G
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
SelectFluor is a registered trademark of Air Products & Chemicals Inc.
Formule: C₇H₁₅FN₂·2BF₄
Point de fusion: 225…231 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14156145
Numéro CAS: 159269-48-4
UN: 3088
ADR: 4.2,II