Imprimer
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 0 EUR
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11856017
Numéro CAS: 328956-60-1