Imprimer
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R)-1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane, (2R)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
PC32742-1G PC32742-5G PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA 319 EUR
APOSPC32742-1G APOSPC32742-5G APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formule: C₃H₃F₃O
Point d'ébullition: 25…32 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276876
Numéro CAS: 143142-90-9
UN: 1993
ADR: 3,I