Imprimer
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 4-(Hydroxymethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 88.6 EUR
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398172
Numéro CAS: 873005-49-3