Imprimer
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 300 EUR
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396959
Numéro CAS: 1022931-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II