Imprimer
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 288 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Poids moléculaire: 314.921 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396958
Numéro CAS: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8 II