Imprimer
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 290 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
Point de fusion: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24674725
Numéro CAS: 1015731-79-9