Imprimer
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32729-1G PC32729-250MG
APOSPC32729-1GEA 186 EUR
APOSPC32729-1G APOSPC32729-250MG
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₈F₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407436
Numéro CAS: 1589523-29-4
UN: 3261
ADR: 8,II