Imprimer
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 466 EUR
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23711741
Numéro CAS: 1427446-94-3
UN: 3265
ADR: 8,III