Imprimer
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline, 2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 859 EUR
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₅F₃INOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976388
Numéro CAS: 1448858-58-9