Imprimer
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035868
Numéro CAS: 115975-33-2