Imprimer
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32711-1G PC32711-5G
APOSPC32711-1GEA 279 EUR
APOSPC32711-1G APOSPC32711-5G
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Formule: C₈H₆BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035865
Numéro CAS: 239136-81-3