Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 50.9 EUR
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Formule: C₉H₉Cl₂FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765488
Numéro CAS: 680217-86-1