Imprimer
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Formule: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833315
Numéro CAS: 680217-69-0