Imprimer
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313379
Numéro CAS: 260046-96-6