N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₂F₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09998151 Numéro CAS: 259251-79-1 |