Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Nonionic surfactant
Formule:
C₂₄H₁₆BF₄·Na·xH₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02183482 Numéro CAS: 385812-51-1 |