Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 290 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formule: C₁₂H₉F₃OS
Poids moléculaire: 258.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934530
Numéro CAS: 256488-46-7