Imprimer
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₉F₃O₂S
Poids moléculaire: 286.27 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00110251
Numéro CAS: 237385-98-7