Imprimer
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
PC3228-1G PC3228-250MG
APOSPC3228-1GEA 220 EUR
APOSPC3228-1G APOSPC3228-250MG
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formule: C₁₇H₁₈F₅NO₄
Point de fusion: 84…86,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879992
Numéro CAS: 294885-28-2