Imprimer
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3226-1G PC3226-250MG
APOSPC3226-1GEA 220 EUR
APOSPC3226-1G APOSPC3226-250MG
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formule: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
Point de fusion: 85,5…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879978
Numéro CAS: 941717-00-6