Imprimer
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-2-(2,3-difluorophenyl)ethanoic acid, Amino(2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660156
Numéro CAS: 237424-16-7