Imprimer
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 102 EUR
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
Poids moléculaire: 333.374 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570573
Numéro CAS: 680211-96-5