8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
Formule:
C₁₀H₄BrClF₃N Poids moléculaire: 310.498 g/mol Point de fusion: 67.5…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00174293 Numéro CAS: 655235-61-3 |