Imprimer
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 256 EUR
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Formule: C₃₀H₂₄N·BF₄
Poids moléculaire: 485.323 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00960867
Numéro CAS: 66310-10-9