Imprimer
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31505-1G PC31505-250MG PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA 161 EUR
APOSPC31505-1G APOSPC31505-250MG APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Formule: C₁₃H₁₁ClFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052213
Numéro CAS: 646989-63-1