Imprimer
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC31482-1G PC31482-250MG
APOSPC31482-1GEA 98.9 EUR
APOSPC31482-1G APOSPC31482-250MG
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119596
Numéro CAS: 634187-71-6