Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 215 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClFN₂O
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659694
Numéro CAS: 423768-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III