Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁F₃O₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209586 Numéro CAS: 122539-74-6 |