Imprimer
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1H,1H,2H,3H,3H,5H,5H-Perfluoro(1,2-Epoxy-4-oxaundecane)
PC3132FB-25G PC3132FB-5G
APOSPC3132FB-25GEA 611 EUR
APOSPC3132FB-25G APOSPC3132FB-5G
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide
Formule: C₁₀H₈F₁₂O₂
Point d'ébullition: 97…98 °C (4 mm Hg)
Densité: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054696
Numéro CAS: 799-34-8