Imprimer
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC31301-1G PC31301-250MG PC31301-500MG PC31301-2.5G
APOSPC31301-1GEA 139 EUR
APOSPC31301-1G APOSPC31301-250MG APOSPC31301-500MG APOSPC31301-2.5G
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Formule: C₉H₈FNO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117826
Numéro CAS: 116355-65-8