2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07778431 Numéro CAS: 200956-13-4 |