Imprimer
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₉F₃N₂O
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018052
Numéro CAS: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III