2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₉F₆NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061306 Numéro CAS: 237076-67-4 |