Imprimer
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 163 EUR
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formule: C₆H₈F₃NO
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00764476
Numéro CAS: 142503-25-1