Imprimer
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC31134-1G PC31134-10G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 186 EUR
APOSPC31134-1G APOSPC31134-10G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312037
Numéro CAS: 445-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III