Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₉H₈F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01311989 Numéro CAS: 205582-88-3 |