Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₈F₄N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066750 Numéro CAS: 2379918-41-7 |