3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄F₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28790983 Numéro CAS: 1806353-36-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |