Imprimer
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 261 EUR
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036153
Numéro CAS: 38186-87-7