Imprimer
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC305012-1G PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA 607 EUR
APOSPC305012-1G APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189488
Numéro CAS: 1196152-51-8