Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 592 EUR
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃N
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441525
Numéro CAS: 57631-04-6