3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇BrF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28746059 Numéro CAS: 1219948-33-0 |