Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303608-1G PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA 383 EUR
APOSPC303608-1G APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Poids moléculaire: 264.042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640181
Numéro CAS: 2383004-77-9