Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 430 EUR
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₉BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640177
Numéro CAS: 2383901-89-9