Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 395 EUR
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640175
Numéro CAS: 2384884-96-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III